L(+)-Asparagine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Asparagine
MOLE15650008-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15650008-100G
L(+)-Asparagine
L(+)-Asparagine
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…235 °C
Numéro MDL: MFCD00064401
Numéro CAS: 70-47-3
Merck Index: 12,00872
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité