L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(+)-Glutamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
119951000 119955000 119950025
ACRO119951000EA 86.8 EUR InStock
ACRO119951000 ACRO119955000 ACRO119950025
L(+)-Glutamine 99%
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Point d'ébullition: 355
Point de fusion: 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.3 %
Specific optical rotation +31.5° to +33.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité