Blue IHC chromogen (HRP), HIGHDEF®
Fournisseur: Enzo Life Sciences
HIGHDEF®
ALEXADI9501510030EA 281 EUR InStock
ALEXADI9501510030 ENZOADI9501510030
Blue IHC chromogen (HRP), HIGHDEF®
Tests Tests cellulaires
Blue IHC chromogen (HRP) is intended to be used in conjunction with horseradish peroxidase (HRP)-based immunostaining or in situ hybridisation systems.
  • Unique high definition blue IHC chromogen for HRP-activated development
  • Produces a sharply contrasting billiant blue colour
  • Easily be distinguished from other stains
Information de livraison: Substrate buffer and chromogen in an empty mixing bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité