Black IHC chromogen (HRP), HIGHDEF®
Fournisseur: Enzo Life Sciences
HIGHDEF®
ENZOADI9501710030EA 237.6 EUR InStock
ENZOADI9501710030 ALEXADI9501710030
Black IHC chromogen (HRP), HIGHDEF®
Tests Tests cellulaires
HIGHDEF® black IHC chromogen (HRP) is intended to be used in conjunction with horseradish peroxidase (HRP)-based immunostaining or in situ hybridisation systems.
  • Unique high definition black IHC chromogen for HRP-activated development
  • System used in any automation system as well as manual use
  • Produces a sharply contrasting ebony black colour
Information de livraison: Black IHC chromogen (HRP) substrate buffer and chromogen in an empty mixing bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité