L(+)-Tartrate de diéthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
168961000 168965000
ACRO168961000EA 42.5 EUR InStock
ACRO168961000 ACRO168965000
L(+)-Tartrate de diéthyle 99+%
L(+)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00009143
Numéro CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific optical rotation +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité