L(+)-Tartrate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R,R)-(+)-Tartrate de diméthyle
MOLEM55649443EA 0 EUR InStock
MOLEM55649443
L(+)-Tartrate de diméthyle
L(+)-Tartrate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 1,3403 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00064437
Numéro CAS: 608-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité