D(-)-Tartrate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (S,S)-(-)-Tartrate de diéthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18685.0025EA 81.1 EUR InStock
8.18685.9999 8.18685.0025
D(-)-Tartrate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
D(-)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
MW: 206,2 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064451
Numéro CAS: 13811-71-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 °C
Molar Mass 206.19 g/mol
Boiling Point 162 °C (25 hPa)
Vapor Pressure 93 °C
Flash Point 1.4467 (20 °C, 589 nm)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
Synonyms L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
Hill Formula C8H14O6
Chemical Formula C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité