D(-)-Arginine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R)-(-)-Arginine
MOLEM12156501EA 0 EUR InStock
MOLEM12156501
D(-)-Arginine
D(-)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Numéro MDL: MFCD00063116
Numéro CAS: 157-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité