L(+)-Arginine Ph. Eur., USP, pur
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A1345.0500 A1345.1000
A1345.0500EA 119 EUR InStock
A1345.0500 A1345.1000
L(+)-Arginine Ph. Eur., USP, pur
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 238 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité