L(+)-Arginine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: (S)-(+)-Arginine
PROOMM0568.00EA 1750 EUR InStock
PROOMM0568.00
L(+)-Arginine
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 238 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
Merck Index: 13,00785
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité