L(+)-Arginine ≥98.5% USP pour biochimie
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3144.1 3144.2
ROTH3144.1EA 20.5 EUR InStock
ROTH3144.1 ROTH3144.2
L(+)-Arginine ≥98.5% USP pour biochimie
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 238 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité