L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Yeast nitrogen base (YNB)
Fournisseur: VWR Chemicals
J386-100GEA 310 EUR InStock
J386-100G J386-500G
VWR®, Yeast nitrogen base (YNB)
Milieux pour microbiologie Matières premières de microbiologie
Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
  • Animal origin
  • Suitable for studying strains of yeast requiring certain vitamins
Informations de commande: Base materials are available with or without ammonium sulfate for the classification of yeast.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité