L-Arginine chlorhydrate 98.0-102.0% (par titration sur base substance sèche), BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
B577-05EA 203.99 EUR InStock
B577-05 B577-06
L-Arginine chlorhydrate 98.0-102.0% (par titration sur base substance sèche), BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
L-Arginine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₁₄N₄O₂HCl) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) 98.0 - 102.0 %
Specific Rotation,α²ºD(dried basis, c=80mg in 6N HCL)(+) 21.4 - 23.6 Degree
Homogeneity by TLC Passes Test
Ash (sulfated) ≤ 0.1 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.5 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité