D(-)-Norleucine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08257.03 L08257.06
L08257.03EA 50.8 EUR InStock
L08257.03 L08257.06
D(-)-Norleucine ≥99%
D(-)-Norleucine
Purity: 99% CAS No.: 327-56-0 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721749 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: -23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008099
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008099
Numéro CAS: 327-56-0
EINECS: 206-320-9
Merck Index: 14,6706
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité