VWR®, Embouts à filtre, recharge Next Generation, faible rétention
Fournisseur: VWR Collection
732-3350EA 156 EUR InStock
732-3350
VWR®, Embouts à filtre, recharge Next Generation, faible rétention
Pointes de pipettes
Ces embouts à filtre d’aérosol, dotés de filtres brevetés en polyéthylène de haut poids moléculaire, offrent une protection complète contre le transfert d’échantillons. Idéals pour la manipulation de PCR et d’ADN.
  • La tension superficielle extrêmement basse réduit considérablement la perte d’échantillon et offre une reproductibilité considérablement plus élevée lorsque vous travaillez avec un milieu critique
  • Système de recharge simple d’emploi : nouveaux portoirs d’embouts de pipettes, avec inserts et couvercle de transfert assurant la propreté des embouts et leur stabilité durant la recharge
  • Matériaux renouvelables à 95% : base de l’embout compostable en résine organique non dérivée du pétrole, carton en fibres 100% recyclées, encre végétale à base de soja pour l’impression
  • Certifié sans ADN / RNase / DNase humain
  • Sans pyrogènes, ATP et activité de protéase
Next Generation est un système complet conçu avec une faible empreinte carbone. Il renferme la première résine compostable en bioplastique (non dérivée du pétrole) jamais utilisée pour les recharges d’embouts de pipettes. La faible empreinte de la gamme Next Generation s’étend à l’emballage, avec une boîte refermable qui permet de maximiser l’espace de stockage dans les laboratoires encombrés.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité