L(+)-Cystéine
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: H-Cys-OH(R)-(+)-Cystéine
A3694.0100EA 196 EUR InStock
A3694.0100
L(+)-Cystéine
L(+)-Cystéine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
Merck Index: 13,02810
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité