L(+)-Cystéine, poudre blanche réactif de culture cellulaire
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219464691 0219464625 0219464680 0219464690
ICNA0219464691EA 774 EUR InStock
ICNA0219464691 ICNA0219464625 ICNA0219464680 ICNA0219464690
L(+)-Cystéine, poudre blanche réactif de culture cellulaire
L(+)-Cystéine
Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C). Store Desiccated. Store under nitrogen.
L-Cysteine is a proteinogenic amino acid incorporated into proteins as directed by the genetic code. The thiol-side chain participates in a variety of oxidation/reduction reactions within the cell. The side chain participates in the formation of β bonds that modulate the secondary and ternary structure of proteins. Cysteine is essential and limiting for the formation of glutathione, an important antioxidant, within the cell.
Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
NMDA glutamatergic receptor agonist.
  • Cell Culture Reagent Grade
  • Presentation: White Powder
  • Soluble in water: 25 mg/mL - Clear, Colorless Solution.
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…235 °C (dec.)
Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, 1N HCl)
7 - 13° pH (5% aq soln)
4-8
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité