L(+)-Acide lactique 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
189870010 189872500 189870051
ACRO189870010EA 95.2 EUR InStock
ACRO189870010 ACRO189872500 ACRO189870051
L(+)-Acide lactique 90%
L(+)-Lactic acid
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C
Point de fusion: ~ 53 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Sulfated ash ≤0.1 %
Density (20°C) 1.2 to 1.21 g/ml
Identification Passes test
Titration excess NaOH ≥88 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Sulfate (SO4) ≤0.25 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité