L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(+)-Acide lactique, anhydrous 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L13242.06EA 83 EUR InStock
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L(+)-Acide lactique, anhydrous 98%
L(+)-Acide lactique
Purity: 98% CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 119°/12mm Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 MDL No.: MFCD00064266
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1.22
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 14,5337
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité