L(+)-Lactate de lithium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22084.0100EA 134 EUR InStock
8.22084.3400 8.22084.0100 8.22084.9999 8.22084.0250 8.22084.5000
L(+)-Lactate de lithium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactate de lithium
Formule: C₃H₅LiO₃
MW: 96,01 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00065512
Numéro CAS: 27848-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité