D-Gluconate de potassium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium D-gluconate
B25135.30EA 51.3 EUR InStock
B25135.30 B25135.18 B25135.0B
D-Gluconate de potassium ≥99%
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
Merck Index: 12,07796
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité