Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Gluconate de potassium

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Potassium D-gluconate

LOHM7037600.9050EA 0 EUR InStock
LOHM7037600.9050
D-Gluconate de potassium
D-Gluconate de potassium


Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
Merck Index: 12,07796
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité