D-Gluconate de potassium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Potassium D-gluconate
PROOFPC1780EA 306 EUR InStock
PROOFPC1780
D-Gluconate de potassium
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité