Acide D(-)-glutamique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
227890050 227890250 227891000
ACRO227890050EA 47.8 EUR InStock
ACRO227890050 ACRO227890250 ACRO227891000
Acide D(-)-glutamique 99+%
Acide D(-)-glutamique
Formule: C₅H₉NO₄
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Densité: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063112
Numéro CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 13,04482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % L-content
Specific optical rotation -30.5° to -32.2° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité