Acide D(-)-glutamique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-D-Glu-OHAcide (R)-(-)-glutamique
MOLEM63580981EA 0 EUR InStock
MOLEM63580981
Acide D(-)-glutamique
Acide D(-)-glutamique
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213 °C
Densité: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 6893-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité