Acide L(+)-glutamique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15031.30 A15031.0B A15031.0I A15031.36
A15031.30EA 33.8 EUR InStock
A15031.30 A15031.0B A15031.0I A15031.36
Acide L(+)-glutamique ≥99%
Acide L(+)-glutamique
Purity: 99+% CAS No.: 56-86-0 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Physical Form: Cryst powder Density: 1.525 Appearance: White Melting Point: 189-192° dec. Beilstein Reference: 1723801 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00002634
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 189…192 °C (dec.)
Densité: 1.525
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,4469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité