Acide L(+)-glutamique 98.5-101.5%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: GluEH-Glu-OHAcide (S)-(+)-glutamique
0421-1KGEA 0 EUR InStock
0421-1KG
Acide L(+)-glutamique 98.5-101.5%, Haute Pureté
Acide L(+)-glutamique
Acide aminé sans aucun composé d'origine animale. Polaire. Acide.
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
Merck Index: 13,04482
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/27/2299827.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Métaux lourds (en : Pb) = 0.002 %
Lead = 0.001 %
Loss on Drying = 0.1 %
Purity (Dried) 98.5 % - 101.5 %
Specific Rotation (Dried) 31.5 ° - 32.5 °
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité