Acide L(+)-glutamique
Fournisseur: Serva
Synonyms: GluEH-Glu-OHAcide (S)-(+)-glutamique
SERA23000.03EA 0 EUR InStock
SERA23000.03 SERA23000.01
Acide L(+)-glutamique
Acide L(+)-glutamique
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
Merck Index: 13,04482
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/27/2299827.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité