(R)-(+)-Acide malique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11688.06 A11688.14
A11688.06EA 77.8 EUR InStock
A11688.06 A11688.14
(R)-(+)-Acide malique ≥98%
(R)-(+)-Acide malique
Purity: 98+% CAS No.: 636-61-3 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1723540 Merck Reference: 14,5707 Optical Rotation: +28° (c=5.5 in pyridine) MDL No.: MFCD00004245
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…104 °C
Densité: 1.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 14,5707
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité