(R)-(+)-Acide malique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00763.0005EA 69.5 EUR InStock
8.00763.0005 8.00763.9999
(R)-(+)-Acide malique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
Merck Index: 13,05307
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité