(R)-(+)-Acide malique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
8633.1 8633.2
ROTH8633.1EA 50.9 EUR InStock
ROTH8633.1 ROTH8633.2
(R)-(+)-Acide malique
(R)-(+)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité