(R)-(+)-Acide malique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46940-UEA 31.4 EUR InStock
46940-U
(R)-(+)-Acide malique, Supelco®
(R)-(+)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité