(S)-(-)-Acide malique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
8684.1 8684.2
ROTH8684.1EA 27.9 EUR InStock
ROTH8684.1 ROTH8684.2
(S)-(-)-Acide malique
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité