Acide L(+)-tartrique, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00803.9029EA 0 EUR InStock
1.00803.9029
Acide L(+)-tartrique, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
Merck Index: 13,09158
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/32/2297232.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité