Acide D(-)-tartrique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
137860250 137861000 137862500 137860010
ACRO137860250EA 58.1 EUR InStock
ACRO137860250 ACRO137861000 ACRO137862500 ACRO137860010
Acide D(-)-tartrique 99%
Acide D(-)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004238
Numéro CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -11.0° to -13.0° (20 °C, 589 nm) (c=20, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité