Acide D(-)-tartrique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11264.22EA 120 EUR InStock
A11264.22 A11264.36 A11264.14
Acide D(-)-tartrique ≥99%
Acide D(-)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C (410 °F)
Numéro MDL: MFCD00004238
Numéro CAS: 147-71-7
Merck Index: 12,09235
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité