L(+)-Potassium hydrogénotartrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15281.0IEA 240 EUR InStock
A15281.0I A15281.30 A15281.0B
L(+)-Potassium hydrogénotartrate ≥98%
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Formule: KOOC(CHOH)₂COOH
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: ∼ 267 °C (déc.)
Densité: 1,954
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065392
Numéro CAS: 868-14-4
Merck Index: 14,7615
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/33/2297233.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité