L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-188EA 1440 EUR InStock
PROONIST-188
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Formule: KOOC(CHOH)₂COOH
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00065392
Numéro CAS: 868-14-4
Merck Index: 13,07697
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/33/2297233.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité