L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
MQ300
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
1.08087.0500EA 96.4 EUR InStock
1.08087.0500 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.9050 1.08087.9012
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282.22 g/mol
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 80 °C
Molar Mass 282.23 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 500 g 1.08087.0500
Flacon plastique 1 kg MERC1.08087.1000_P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Flacon plastique 5 kg 1.08087.5000
Plastic bucket 12 kg 1.08087.9012
Emballage Carton 50 kg 1.08087.9050
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité