Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (R,R)-(+)-Tartrate de potassium et de sodium tétrahydratéPotassium-sodium L(+)-tartrate tétrahydratéL-tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté
27062.290EA 58.9 EUR InStock
27062.290
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté, TECHNICAL
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
ATTEINDRE: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité