Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
7998.1 7998.2 7998.3
ROTH7998.1EA 62.9 EUR InStock
ROTH7998.1 ROTH7998.2 ROTH7998.3
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité