(S)-(+)--Aminooctane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19309.03 L19309.06 L19309.14
L19309.03EA 58.2 EUR InStock
L19309.03 L19309.06 L19309.14
(S)-(+)--Aminooctane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)--Aminooctane
Purity: 99+% CAS No.: 34566-04-6 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4235 Melting Point: -20° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 1719319 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD01091021
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 163…165 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0.770
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091021
Numéro CAS: 34566-04-6
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité