(R)-(-)-1-Amino-2-propanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-Isopropanolamine
L14101.MDEA 16.4 EUR InStock
L14101.MD L14101.06 L14101.03
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol 98%
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 0,960
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064428
Numéro CAS: 2799-16-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité