(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R)-(-)-Isopropanolamine
MOLEM48753302EA 0 EUR InStock
MOLEM48753302
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064428
Numéro CAS: 2799-16-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité