(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
244031000 244030250
ACRO244031000EA 131 EUR InStock
ACRO244031000 ACRO244030250
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 172…174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.947 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064419
Numéro CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité