(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25212.06 B25212.14 B25212.22
B25212.06EA 32.7 EUR InStock
B25212.06 B25212.14 B25212.22
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 5856-63-3 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718929 Optical Rotation: -10° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064419
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.947
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064419
Numéro CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité