(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
400440010 400440050
ACRO400440010EA 37.3 EUR InStock
ACRO400440010 ACRO400440050
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Densité: 0.965 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064413
Numéro CAS: 35320-23-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité