Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: D(-)-2-Aminopropane-1-ol

MOLEM61082020EA 0 EUR InStock
MOLEM61082020
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol


Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064413
Numéro CAS: 35320-23-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité