Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-1-Amino-2-propanol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Isopropanolamine

MOLEM40463419EA 0 EUR InStock
MOLEM40463419
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol


Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064429
Numéro CAS: 2799-17-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité