(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06 L11449.03
L11449.06EA 82.5 EUR InStock
L11449.06 L11449.03
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol ≥98%
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 5856-62-2 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718930 Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064418
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.947
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064418
Numéro CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité